Learn More
Trajan™ Replaceable Luer Lock Needles: Side Hole
Codice prodotto. 10789294
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
19 G
23 G
Diametro (sistema metrico) interno:
0.32 mm
0.65 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.63 mm
1.07 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10789294 19 G 0.65 mm 1.07 mm pezzi 2
10509542 23 G 0.32 mm 0.63 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10789294 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 039823
Spedizione stimata: 09-12-2026
Replacement needle for 1mL to 100mL Gas Tight Manual Syringes. 50mm needle length.
  • Replacement luer lock needles
  • For use with 1mL to 100mL gas tight syringes
  • Needle length: 50mm
  • Side Hole tip style
  • ±1% accuracy and reproducibility
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 19 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.025 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.025 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.65 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.07 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Replacement Needle
Stile del punto dell'ago Side Hole or Dome
Tipo di collegamento Luer Lock