Learn More
Trajan™ Replacement Needle For 25 to 500μL Syringes
Codice prodotto. 15278593
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
25 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
LC
Lunghezza (sistema metrico) ago:
70 mm
115 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.5 mm
0.63 mm
0.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Lunghezza (sistema metrico) ago Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15278593 25 G Cone 115 mm 0.5 mm pezzi 2
10108538 23 G Bevel 70 mm 0.63 mm pezzi 5
10107170 22 G LC 70 mm 0.7 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15278593 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 038060
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles
  • Needle length is the exposed length of needle
  • Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Product Type Replacement Needle
Lunghezza (sistema metrico) ago 115 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe (25 to 500 μL)