Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
In acciaio inox
Marca:  SGE™ 037031
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10225132
  • 37.87€ / pezzi 2
Spedizione stimata
17-03-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Made of Stainless steel
Specifica
Specifica
For 10μL syringes
Replacement Needle
0.11 mm
Stainless Steel
23 G
0.5 mm