Learn More
Trajan™ Replacement Parts for Manual Syringes
Codice prodotto. 15258573
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Luer Lock Syringe
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15258573 Luer Lock Syringe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15258573 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 031902
Spedizione stimata: 04-12-2026
Replacement parts for removable Luer Lock syringes
  • Replacement Luer Lock fitting
  • Contains 1 Kel-F cone and 1 threaded metal adaptor
Specifica
Include 1 Kel-F luer cone and 1 threaded metal adaptor
Product Type Luer Lock Fitting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Luer Lock Syringe