Learn More
SGE™ Siringhe ad ago fisso standard serie II
Codice prodotto. 10625471
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibro dell'ago:
calibro 25
26 G
Include:
Plunger protection
Protezione stantuffo
Stantuffo standard
Quantità:
6 Pk.
Ciascuno
Confezione da 10
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Include Quantità unitSize
10625471 100 μl calibro 25 Stantuffo standard Ciascuno Pezzo
10518502 5 μL 26 G Plunger protection Ea. Pezzo
12937536 10 μl 26 G Protezione stantuffo Confezione da 10 pezzi 10
10607171 10 μl 26 G Protezione stantuffo Ciascuno Pezzo
10127070 10 μl 26 G Plunger protection 6 Pk. pezzi 6
11941134 25 μl calibro 25 Stantuffo standard Ciascuno Pezzo
10229010 50 μl calibro 25 Stantuffo standard Ciascuno Pezzo
10559072 250 μl calibro 25 Stantuffo standard Ciascuno Pezzo
10771422 500 μl calibro 25 Stantuffo standard Ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10625471 Fornitore SGE™ N. del fornitore 005000
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standard syringes with anti-roll flange and needles that are aligned with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
  • Gli stantuffi in acciaio inox sono montati manualmente, non intercambiabili e non sostituibili
  • Le siringhe con capacità di 5 e 10μ l hanno un diametro esterno del cilindro di 6.5 mm, una lunghezza di scala di 54.1 mm e includono un ago lungo 50 mm misura 26
  • Le siringhe con una capacità da 25 a 500μ l presentano un cilindro con diametro esterno di 8 mm, una lunghezza di scala di 60 mm e un ago lungo 50 mm di misura 25I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Accuracy Scala graduata: Maggiore - 10.0 μl; minore - 2.0 μl
Materiale Borosilicate Glass (Barrel)
Calibro dell'ago calibro 25
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 pollici
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.5 mm
Include Stantuffo standard
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 pollici
Product Type Siringa per microvolumi
Graduazioni Major - 10.0 μL, Minor - 2.0 μL
Modello 100F
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 100 μl
Product Line SGE
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Smussatura fissa
Tipo di collegamento Fisso
Graduated Yes