Learn More
SGE™ Siringhe ad ago rimovibile standard Serie II
Codice prodotto. 10278720
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibro dell'ago:
25 G
calibro 25
26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.5 mm
0.5 mm
Quantità:
1/conf.
6/conf.
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Diametro (sistema metrico) ago esterno Quantità Dimensione della confezione
10278720 10 μl 26 G 0.47 mm Ciascuno Pezzo
10025590 5 μl 26 G 0.47 mm 1/conf. Pezzo
10288720 10 μl 26 G 0.47 mm 6/conf. pezzi 6
10065620 25 μl 25 G 0.5 mm 1/conf. Pezzo
10228820 100 μl calibro 25 0.5 mm Ciascuno Pezzo
10645851 250 μl 25 G 0.5 mm 1/conf. Pezzo
10421031 500 μl 25 G 0.5 mm 1/conf. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10278720 Fornitore SGE™ N. del fornitore 002050
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Le siringhe standard con flangia stendifette e aghi allineati con lo zero della scala graduata consentono di ridurre il volume morto, migliorando l'accuratezza e la precisione fino all'<±1%
Standard syringes with anti-roll flange and needles that are aligned with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
  • Gli stantuffi in acciaio inox sono montati manualmente, non intercambiabili e non sostituibili
  • Le siringhe con capacità di 5 e 10μ l hanno un diametro esterno del cilindro di 6.5 mm, una lunghezza di scala di 54.1 mm e includono un ago lungo 50 mm misura 26
  • Le siringhe con una capacità da 25 a 500μ l presentano un cilindro con diametro esterno di 8 mm, una lunghezza di scala di 60 mm e un ago lungo 50 mm di misura 25I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Include Protezione stantuffo
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 pollici
Product Type Siringa per microvolumi
Modello 10 R
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 μl
Product Line SGE
Lunghezza (sistema metrico) ago 49.78 mm
Stile del punto dell'ago Bisello rimovibile
Tipo di collegamento Rimovibile
Graduated Yes