Learn More
Trajan™ Shimadzu 14A Liners
Codice prodotto. 12944011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12944011 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12944011 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 0920831
Spedizione stimata: 30-12-2026
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimazdu instruments
Specifica
Product Type GC Inlet liner, Split/Splitless Liner with Single Taper
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 99 mm
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu 14 A GC