Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Device Only
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity
486.00€
Specifica
Tipo | Port Splitter |
---|---|
Da utilizzare con | SGE Silflow Microchannel Device |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15299173
|
SGE™
123723 |
Ports B and C 0.25/0.32 mm | 1.1 mm |
486.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15209183
|
SGE™
123724 |
Ports B and C 0.25/0.32 mm | 0.53 mm |
486.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15219183
|
SGE™
123725 |
0.25/0.32 mm | 0.25/0.32 mm |
486.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- 1.1mm OD tubing not included
Specifica
Port Splitter | |
SGE Silflow Microchannel Device |