Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule Starter Kits Replacement SilTite Nuts and Base Seals
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
dietro preventivo - 530.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ghiera in metallo SilTite™ |
---|---|
Materiale | Metallo |
Da utilizzare con (applicazione) | Iniettore Split/Splitless |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12694935
|
SGE™
073226 |
Dado metallico | 5/confezione | Used for Split/Splitless Injectors |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12614945
|
SGE™
073400 |
Sigilli base a tenuta dorati | 2/confezione | Compatible with Agilent Split /Splitless Injector |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12700750
|
SGE™
073401 |
Sigilli base a tenuta dorati | 10/confezione | Compatible with Agilent Split /Splitless Injector |
530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12790740
|
SGE™
073224 |
Dado metallico | 5/confezione | Used for GC/MS Interface Connections |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Per l'uso con i kit di base di ghiere SGE SilTite
Dadi SilTite
- Dadi non Swagelok™ con due tacche sulla superficie esterna
- La rastremazione interna del dado corrisponde all'angolo della ghiera, garantendone una chiusura uniforme intorno all'intera colonna per eliminare il rischio di perdite
- Le ghiere possono essere rimosse facilmente dal dado mentre sono ancora fissate alla colonna capillare
- Riutilizzabili
Specifica
Ghiera in metallo SilTite™ | |
Metallo | |
Iniettore Split/Splitless |