Learn More
Trajan™ SilTite™ FingerTite Blanking Ferrule
Codice prodotto. 15248983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15248983 2/Pk. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15248983 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 073633
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SilTite FingerTite delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Specifica
Tipo Blank Ferrule
Materiale SilTite
Quantità 2/Pk.