Learn More
Trajan™ SilTite™ FingerTite Ferrule System Adapters
For gas chromatography systems
Marca:  Trajan™ 0736101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 16602642
  • 83.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Specifica
Specifica
Adapter
Agilent Capillary Adaptor
Agilent Capillary