Learn More
SGE™ Cilindro per separazione con lana di quarzo
Codice prodotto. 10702572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10702572 5/confezione pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10702572 Fornitore SGE™ N. del fornitore 092001
Spedizione stimata: 07-12-2026
Per l'uso con vari strumenti GC.
  • Tutti i liner sono disattivati mediante fase gassosa ad alta temperatura (420°C)
  • Disponibili in confezioni blister per prevenire la contaminazione
  • La riduzione dei siti attivi comporta l'assenza di reazioni indesiderate nei campioni
Lana di quarzo
  • Favorisce la miscelazione degli analiti e comporta una migliore determinazione quantitativa
  • Offre un'ampia area di superficie che aiuta la vaporizzazione nei campioni liquidi
  • Agisce come dispositivo di intercettazione per raccogliere i residui non volatili dal campione
  • Evita che il campione entri in contatto con il fondo dell'iniettore prima della volatilizzazione
Specifica
Product Type Cilindro per separazione GC
Quantità 5/confezione
Lunghezza (sistema metrico) 7.85 cm
Materiale di impaccamento Lana di quarzo
Diametro (sistema metrico) interno 0.4 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177