Learn More
SGE™ Split/Splitless Liner - Recessed Gooseneck with Wool
Codice prodotto. 10656211
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10656211 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10656211 Fornitore SGE™ N. del fornitore 092010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For various GC Instruments
  • All liners are deactivated using high temperature (420°C) gas phase deactivation
  • Supplied in blister packs to prevent contamination
  • Reduced active sites mean no unwanted reaction in samples
Specifica
Include Recessed gooseneck
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 7.85 cm
Materiale di impaccamento Quartz Wool
Product Type GC Split/Splitless Liner
Diametro (sistema metrico) interno 0.4 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177