Learn More
SGE™ Split Straight-Through GC Inlet Liners
Descripción
- For various GC instruments
- All liners are deactivated using high temperature (420°C) gas phase deactivation
- Reduced active sites mean no unwanted reaction in samples
Especificaciones
Especificaciones
| Quantità | 25/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.85 cm |
| Product Type | GC Split Straight-through Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.4 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?