Learn More
SGE™ Liner splitless con rastremazione e lana di quarzo
Codice prodotto. 12684925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12684925 5/confezione pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12684925 Fornitore SGE™ N. del fornitore 092019
Spedizione stimata: 02-12-2026
Per l'uso con vari strumenti GC.
  • Tutti i liner sono disattivati mediante fase gassosa ad alta temperatura (420°C)
  • Disponibili in confezioni blister per prevenire la contaminazione
  • La riduzione dei siti attivi comporta l'assenza di reazioni indesiderate nei campioni
Specifica
Product Type Cilindro senza separazione GC
Include Rastrematura singola
Quantità 5/confezione
Lunghezza (sistema metrico) 7.85 cm
Materiale di impaccamento Lana di quarzo
Diametro (sistema metrico) interno 0.4 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177