Learn More
SGE™ Splitless Quartz Straight-Through Liner
Codice prodotto. 10137540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10137540 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10137540 Fornitore SGE™ N. del fornitore 092004
Spedizione stimata: 30-12-2026
For various GC Instruments
  • All liners are deactivated using high temperature (420°C) gas phase deactivation
  • Supplied in blister packs to prevent contamination
  • Reduced active sites mean no unwanted reaction in samples
Specifica
Product Type GC Splitless Quartz Straight-through Liner
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 7.85 cm
Diametro (sistema metrico) interno 0.4 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.61 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177