Learn More
Trajan™ Stylet Wires for Syringe Cleaning
Codice prodotto. 15258523
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Syringe Needles (1 mL and Larger)
Syringe Needles (15 to 500 μL)
Syringe Needles (5 to 10μL)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15258523 Syringe Needles (5 to 10μL) pezzi 5
15268523 Syringe Needles (15 to 500 μL) pezzi 5
15278523 Syringe Needles (1 mL and Larger) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15258523 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 031745
Spedizione stimata: 04-12-2026
Designed for effective cleaning of syringe needles. Trajan Scientific and Medical™ Stylet Wires for Syringe Cleaning are supplied in packs of 5.
  • Effective cleaning of syringe needle
  • Kit available as well as replacement wires
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Product Type Replacement Stylet Wire
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe Needles (5 to 10μL)