Learn More
Trajan™ Siringhe per valvole Rheodyne e Valco
Square cut needle with no electrotaper
60.00€ - 122.00€
Specifica
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 pollici
Product Type Siringa manuale
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
12766967
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
005312
100 μL Removable
83.20€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10197110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
005300
100 μl Fisso
60.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12756987
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
007312
500 μL Removable
82.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15258503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
008505
2.5 mL Removable
122.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Square cut needle with no electrotaper
  • Gli aghi sono da 2 pollici, calibro 22, diam. est. da 0.028 pollici.
Specifica
Specifica
22 G
0.71 mm
Siringa manuale
LC fisse
0.028 in.
2 pollici
Ciascuno
Per valvole Rheodyne™ e Valco™