Learn More
Trajan™ Terry Tool Tubing Cutter
Codice prodotto. 10547732
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
10547732 1/16 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10547732 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 082780
Spedizione stimata: 17-11-2026
Terry Tool Tubing Cutter for accurate cutting of stainless steel tubing
  • Accurate cutting of stainless steel tubing
  • Burr-free tubing ends
Specifica
Tipo Tubing Cutter
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.59 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cutting Stainless Steel Tubing
Quantità 1/Pk.