Learn More
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
Marca:  Trajan™ 0029871
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15278463
  • 99.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
23 G
0.63 mm
2 in.
10F-BT-GT-5/0.63C
10 μL
Cone
Fixed
0.025 in.
Gas chromatography
Autosampler Syringe
1 Ea.
50 mm
Thermo AS2000