Learn More
Trajan™ Varian Splitless Liner with Single Taper
Codice prodotto. 12923981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12923981 1 Ea. Pezzo
10377002 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12923981 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 09203901
Spedizione stimata: 17-12-2026
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Varian/Bruker instruments
Specifica
Product Type GC Inlet Liner
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm