Learn More
Trajan™ Varian/Bruker Replacement Needle
Autosampler syringe designed for optimal sample introduction. For use with Bruker/Varian GC Systems
Marca:  Trajan™ 037780
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15258593
  • 74.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For use with Bruker/Varian GC Systems with
    • Needle Length: 53mm
    • Tip style: Side-hole
Specifica
Specifica
25 G
Replacement Needle Varian/Bruker
S-hole
0.5 mm
53 mm
Autosampler Syringes, 8035, 8100 and 8200