Learn More
SGI-1027, MedChemExpress
Codice prodotto. 16445938
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16445938 10 mg 10mg
16442087 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16445938 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13962
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Specifica
Materiale o nome chimico SGI-1027
CAS 1020149-73-8
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H23N7O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 461.52
Peso formulazione 461.52
Percent Purity 99.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only