Learn More
SGI-1776, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485618
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485618 10 mg 10mg
16471787 50 mg -
16448317 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16485618 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13287
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico SGI-1776
CAS 1025065-69-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22F3N5O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4
Molecular Weight (g/mol) 405.42
Peso formulazione 405.42
Percent Purity 98.67%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only