Learn More
SGTA Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3B10B11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | SGTA |
---|---|
Clone | 3B10B11 |
Concentrazione | 2.03 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807395
|
Proteintech
60305-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897385
|
Proteintech
60305-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a protein which is capable of interacting with the major nonstructural protein of parvovirus H-1 and 70-kDa heat shock cognate protein; however, its function is not known. Since this transcript is expressed ubiquitously in various tissues, this protein may serve a housekeeping function.Specifica
SGTA | |
2.03 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Alpha SGT, alphaSGT, hSGT, SGT, SGT1, SGTA, UBP, Vpu binding protein | |
Sgta | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
3B10B11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
O43765, Q8BJU0 | |
52551, 6449 | |
SGTA Fusion Protein Ag1475 | |
Primary | |
-20°C | |
SGTA |