Learn More
SGX-523, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480146 2 mg 2mg
16425706 100 mg 100mg
16414928 10 mg 10mg
16407677 5 mg -
16401177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16480146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12019
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico SGX-523
Forma fisica Solid
CAS 1022150-57-7
Colore Light Yellow
Quantità 2 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H13N7S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (83.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(SC4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4)=NN=C3C=C2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 359.41
Peso formulazione 359.41
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only