Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Codice prodotto. 17741288 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
8.5 in.
13 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma unitSize
17741288 8.5 in. Pezzo
17791278 13 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17741288 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5190110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maintain consistent shaking speeds, even over long periods of time.
  • Smooth orbital shaking action with 16 mm orbit
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These orbital shakers provide a smooth, uniform circular motion with a 16 mm orbit, ideal for larger samples and multiwell plates. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 30 to 300 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Built-in timer can be set from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Specifica
Orbita 16 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 3 kg
Intervallo di velocità 30 to 300 rpm
Tensione 230 VAC
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 6.6 lb.
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 13.188 in.
Profondità (sistema metrico) 33.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 14.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 8.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 22 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.826 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.5 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 22 cm
Descrizione Mini Orbital Shaker
Display LED
Include Flat Platform, Nonslip Mat, and Power Cord
Condizioni di esercizio 4°C to 40°C (39.2°F to 104°F)
Intervallo temporizzatore 1 to 999 minutes