Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Codice prodotto. 17791278 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
8.5 in.
13 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma Dimensione della confezione
17791278 13 in. Pezzo
17741288 8.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17791278 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5190100
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Maintain consistent shaking speeds, even over long periods of time.
  • Smooth orbital shaking action with 16 mm orbit
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These orbital shakers provide a smooth, uniform circular motion with a 16 mm orbit, ideal for larger samples and multiwell plates. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 30 to 300 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Built-in timer can be set from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Specifica
Orbita 16 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 10 kg
Intervallo di velocità 30 to 300 rpm
Tensione 230 VAC
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 22 lb.
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 17.716 in.
Profondità (sistema metrico) 45 cm
Altezza (sistema imperiale) 10.82 in.
Altezza (sistema metrico) 27.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 33.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 13 in.
Larghezza (sistema metrico) 39 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 33.5 cm
Descrizione Large Orbital Shaker
Display LED
Include Cradle System for Flasks and Bottles and Power Cord.
Condizioni di esercizio 4°C to 40°C (39.2°F to 104°F)
Intervallo temporizzatore 1 to 999 minutes