Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Reciprocating Shakers
Codice prodotto. 17701288 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
25 to 250 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
17701288 25 to 250 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17701288 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5190102
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Powerful yet quiet, perfect for continuous use applications.
  • Digital speed selection provides consistent mixing
  • Soft-start motor prevents spills and splashes
  • Fully adjustable cradle accommodates most flasks, bottles, and beakers
  • Can be used in incubators system
These linear reciprocating shakers feature digital speed selection from 25 to 250 rpm with a soft start. Four adjustable rubber cushioned horizontal securing bars with quick release handles on the cradle-type platform allow you to fit nearly any size flask, bottle, or beaker. Secure up to twelve 250 mL, nine 500 mL, four 1 L, or two 2 L vessels. Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert. Shaker is capable of continuous use, and the microprocessor maintains speed accuracy over long runs.
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 10 kg
Intervallo di velocità 25 to 250 rpm
Tensione 230 VAC
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 22 lb.
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 17.716 in.
Profondità (sistema metrico) 45 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 33.5 x 33.5 cm (13 x 13 in.)
Altezza (sistema imperiale) 10.82 in.
Altezza (sistema metrico) 27.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) corsa 0.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) corsa 20 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 39 cm
Descrizione Large Reciprocating Shaker
Display LED
Intervallo temporizzatore 1 to 999 rpm