Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series See-Saw Rocking Shakers
Codice prodotto. 17721288 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
6.6 lb.
22 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità supporto carico (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17721288 22 lb. Pezzo
17761288 6.6 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17721288 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5190106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00€
    1264.71€ / pezzi 1
    Risparmia 85.29€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gently mix live cultures.
  • Nonslip mat and platform lip hold vessels securely in place
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These see-saw rocking shakers provide a gentle rocking action at a 7° tilt angle, perfect for culture flasks and Petri dishes. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 5 to 70 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Specifica
Angolo di oscillazione 7°
Capacità portata carico (sistema metrico) 10 kg
Intervallo di velocità 5 to 70 rpm
Tensione 230 VAC
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 22 lb.
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 17.716 in.
Profondità (sistema metrico) 45 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 35.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 39 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 35.5 cm
Descrizione Large See-Saw Rocker
Display LED
Include Flat Platform, Nonslip Mat, and Power Cord
Intervallo temporizzatore 1 to 999 minutes
Garanzia e offerta di assistenza 3 Year Warranty