Descrizione
- Nonslip mat and platform lip hold vessels securely in place
- Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
- Can be used in incubators
These see-saw rocking shakers provide a gentle rocking action at a 7° tilt angle, perfect for culture flasks and Petri dishes. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 5 to 70 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Specifica
Specifica
| Angolo di oscillazione | 7° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 10 kg |
| Intervallo di velocità | 5 to 70 rpm |
| Tensione | 230 VAC |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 22 lb. |
| Frequenza | 50 Hz |
| Profondità (sistema imperiale) | 17.716 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 45 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Vedi altri risultati |