Learn More
SH2D1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene SH2D1A
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11868-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11868-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
SAP kinase is induced by stress agonists such as UV irradiation, heat shock and inflammatory cytokines. These stress stimuli result in the phosphorylation of and enzymatic activation of Stress Activated Protein Kinases (SAP kinases). Three SAP kinase gene are known to exist, a, b and g , which are differentially spliced giving 10 gene products in total.
Specifica
Specifica
SH2D1A
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
B2RZ59, O60880, O88890
20400, 4068, 501502
SH2D1A Fusion Protein Ag2450
Primary
-20°C
SH2D1A
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DSHP, Duncan disease SH2 protein, EBVS, IMD5, LYP, MTCP1, SAP, SH2 domain protein 1A, SH2D1A, SLAM associated protein, XLP, XLPD
SH2D1A
IgG
Antigen Affinity Chromatography