missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ SH3BGR Recombinant Protein

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH06371
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 6450
Peso molecolare 52.03
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00006450-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16170722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00006450-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Specifica

AAH06371
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
52.03
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SH3BGR
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6450
SH3BGR (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MPLLLLGETEPLKLERDCRSPVEPWAAASPDLALACLCHCQDLSSGAFPNRGVLGGVLFPTVEMVIKVFVATSSGSIAIRKKQQEVVGFLEANKIDFKELDIAGDEDNRRWMRENVPGEKKPQNGIPLPPQIFNEEQYCGDFDSFFSAKEENIIYSFLGLAPPPDSKGSEKAEEGGETEAQKEGSEDVGNLPEAQEKNEEEGETATEETEEIAMEGAEGEAEEEEETAEGEEPGEDEDS
21-GARP
SH3BGR
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications