Learn More
Labnet™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator for Microtubes and Microplates
Codice prodotto. 10015384
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
200 to 1200 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10015384 200 to 1200 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10015384 Fornitore Labnet™ N. del fornitore S2056A220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2698.50€
    2333.09€ / pezzi 1
    Risparmia 365.41€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designed for simultaneous heating and mixing of samples. Labnet™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator for Microtubes and Microplates is useful for a variety of applications, including bacterial cultures in tubes and microplates.
  • Features interchangeable platforms
  • Temperature adjustable over a broad range
  • Mechanical convection provides a uniform and stable environment
  • May be used in cold rooms for sub-ambient applications
  • Shaking speed and acceleration rates adjustable
  • Insulated chamber to maintain temperature and reduce operating noise
Especificaciones
Orbita 3 mm
Intervallo di velocità 200 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 99°C
Capacità 56 x 1.5/2.0 mL
Product Type Shaker Incubator
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Peso (sistema metrico) 11 kg
Display Digital LED
Da utilizzare con (apparecchiatura) microplates/microtubes
Intervallo temporizzatore 1 to 99 min., Continuous
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.