Learn More
SPEX CertiPrep™ Mixer/Mill™ High-Energy Ball Mill
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 53 x 56 x 36 cm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz |
| Cavalli motore | 1425 RPM @ 50Hz |
| Tipo di spina | EU plug |
| Speed | 875 cycles/min. |
| Tensione | 230 V |