Learn More
Heidolph™ Agitatore Vibramax 100
Codice prodotto. 10588751 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
10588751 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10588751 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5442120000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Compact, space-saving shaker/mixer. The Shaker Vibramax 100 has a load capacity of 2 kg.
  • The 3 mm vibration orbit gives excellent results especially in large vessels – allows for smooth to ridged mixing of viscous media and solids
  • Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 150 to 1,350 rpm
  • Optional attachment with tension rollers accepts any glassware size
  • A large selection of attachments is provided for the use of various vessels and sizes
  • An analog process timer allows for unattended operation and can be set from 1 to 120 minutes. When the set time has elapsed an acoustic alarm will sound and the operation stops
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbita 3 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 150 - 1350 RPM
Requisiti elettrici 230 V
Product Type Agitatore Vibramax 100
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 4.4 lb.
Certificazione/Conformità DIN EN 60529, IP 30
Dimensioni della piattaforma (L x P) 220 x 220 mm
Modello Vibramax 100
Include Timer, overheat protection
Intervallo temporizzatore 1 to 120 min.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.