Learn More
Heidolph™ Shaker Vibramax 110
Codice prodotto. 10528951 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
150 to 1350 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10528951
Marca: Heidolph™ 5443120000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 150 to 1350 rpm
Requisiti elettrici 230 V
Tensione 230 V
Product Type Shaker
Modello Vibramax 110