Learn More
Memmert™ Shaking Device for Waterbaths
Codice prodotto. 17110415 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
WTB35
WTB50
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17110415 WTB50 Pezzo
17180385 WTB35 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17110415 Fornitore Memmert™ N. del fornitore WTB50SV3550
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Shaking device with support frame without gable cover & support basket (mandatory)
  • Requires gable cover
  • Voltage 230 V, 50/60 Hz
  • Order the support basket separately
  • Includes support frame, shaking frequency 35 - 160 strokes per minute (horizontal back/forth movement)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) WTB50
Tipo Shaking Device
Speed 35-160 rpm