Learn More
Memmert™ Shaking Device for Waterbaths With Support Frame
Codice prodotto. 17150335 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
WTB15
WTB24
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17150335 WTB15 Pezzo
17150365 WTB24 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17150335 Fornitore Memmert™ N. del fornitore WTB15SV1524
Spedizione stimata: 15-02-2027
Shaking device with support frame without gable cover & support basket (mandatory)
  • Requires gable cover
  • Voltage 230 V, 50/60 Hz
  • Order the support basket separately
  • Includes support frame, shaking frequency 35 - 160 strokes per minute (horizontal back/forth movement)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) WTB15
Tipo Shaking device for waterbaths incl. support frame
Speed 35-160 rpm