Learn More
Fisherbrand™ Incubatore per agitazione con piattaforma piatta opaca
Codice prodotto. 16333226 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
30 to 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
16333226 30 to 300 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16333226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9850.00€
    7032.61€ / pezzi 1
    Risparmia 2817.39€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
incubatrice agitatrice per matracci e provette
  • Alta capacità del pallone
  • Controllo touchscreen
  • Attacco per pallone magnetico brevettato
  • Specifica
    Orbita 19 mm
    Intervallo di velocità 30 to 300 rpm
    Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 7 A, 450 W
    Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 60°C
    Amperaggio 7 A
    Capacità 5 x 2 L Flasks, plates, and tube racks
    Certificazione/Conformità CE
    Precisione termica 0.1°C
    Materiale Aluminum, Acyrlic, Rubber Platform
    Dimensioni della piattaforma (L x P) 45 x 45 cm
    Dimensioni (L x P x A) 51 x 65 x 47 cm
    Peso di spedizione (sistema imperiale) 176 lb.
    Peso di spedizione (sistema metrico) 80 kg
    Peso (sistema imperiale) 120 lb.
    Peso (sistema metrico) 55 kg
    Display Touch
    Include Flat rubber mat platform
    Stile della piattaforma Flat mat
    Intervallo temporizzatore 0 to 49 hr. Continuous
    Garanzia e offerta di assistenza 2 Years