Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Codice prodotto. 10257954
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1L
Large Capacities - 115 L
Medium Capacities - 51 L
Include:
Con cavo USB
IQ/OQ
USB Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Include Dimensione della confezione
10257954 1L Con cavo USB Pezzo
15827894 Medium Capacities - 51 L IQ/OQ Pezzo
12842163 Large Capacities - 115 L USB Cable Pezzo
15847894 Large Capacities - 115 L IQ/OQ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10257954 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 7952004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5830.00€
    5170.07€ / pezzi 1
    Risparmia 659.93€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Shaker and incubator combination makes this SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideal for cell culture procedures.
Si tratta di un agitatore combinato a un incubatore, ideale per tecnici che effettuano procedure di colture cellulari, in particolare applicazioni di colture in sospensione.
La velocità di agitazione è controllata da microprocessore e impostata tramite un pannello di controllo digitale a LED. The incubator also incorporates a versatile digital timer which can be set from 1 second to 9 days. Allo scadere del tempo, l'agitazione si arresta e viene emesso un segnale acustico; come funzione di sicurezza l'incubatore resta acceso.
  • Combined incubator shaker
  • Smoked acryllic windows to allow easy sample viewing
  • Digital display for temperature and speed Integrated timer
  • Unique retractable platform for easy loading and unloading
  • Angle adjustable accessory tube racks, with patent pending
  • Magnalock coupling system available
  • Coms enabled for external temperature measurement
Specifica
Intervallo di velocità 30 to 300RPM
Requisiti elettrici 230V, 50Hz, 350w
Tensione 230V
Temperature Range (Metric) 5°C to 60°C
Wattage 350w
Capacità 1L
Product Type Incubatore con agitazione
Frequenza 50Hz
Diametro (sistema metrico) 16mm
Display Digitale
Include Con cavo USB