Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico basso con piastra di montaggio
Codice prodotto. 10018270
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
49 mm
6 mm
66 mm
67 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con Larghezza complessiva (sistema metrico) Dimensione della confezione
10018270 Polipropilene/Polietilene 5 to 7 mm dia. Hose 4 mm Pezzo
10454671 PVDF 5 to 7 mm dia. Hose 49 mm Pezzo
10232331 PVDF 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10777265 PVDF 11 to 13 mm dia. Hose 66 mm Pezzo
10054564 Polypropylene, Polyethylene 11 to 13 mm dia. Hose 66 mm Pezzo
10602391 Polipropilene/Polietilene 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10798711 PVDF 9 to 11 mm dia. Hose 67 mm Pezzo
10221711 Polypropylene, Polyethylene 9 to 11 mm dia. Hose 66 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10018270 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 86060060
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste valvole per trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili con corpo in PVDF o PP/PE per poterle adattare a diverse applicazioni.
  • PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • Operating temperature: PVDF +0 up to +40°C
  • PP/PE: for industrial use, red/white
  • Operating temperature: PP/PE +5 up to +40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) Flow Control
Da utilizzare con 5 to 7 mm dia. Hose
Include Piastra di montaggio
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Materiale Polipropilene/Polietilene
Min. Operating Temperature (Metric) 5°C
Larghezza complessiva (sistema metrico) 4 mm
Tipo Valvola a tre vie
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm