Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico basso con piastra di montaggio
Codice prodotto. 10602391
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
49 mm
6 mm
66 mm
67 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con Larghezza complessiva (sistema metrico) Dimensione della confezione
10602391 Polipropilene/Polietilene 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10454671 PVDF 5 to 7 mm dia. Hose 49 mm Pezzo
10232331 PVDF 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10777265 PVDF 11 to 13 mm dia. Hose 66 mm Pezzo
10054564 Polypropylene, Polyethylene 11 to 13 mm dia. Hose 66 mm Pezzo
10018270 Polipropilene/Polietilene 5 to 7 mm dia. Hose 4 mm Pezzo
10798711 PVDF 9 to 11 mm dia. Hose 67 mm Pezzo
10221711 Polypropylene, Polyethylene 9 to 11 mm dia. Hose 66 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10602391 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 86060080
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Utilizzare queste valvole per trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili con corpo in PVDF o PP/PE per poterle adattare a diverse applicazioni.
  • PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • Operating temperature: PVDF +0 up to +40°C
  • PP/PE: for industrial use, red/white
  • Operating temperature: PP/PE +5 up to +40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) Flow Control
Da utilizzare con 7 to 9 mm dia. Hose
Include Piastra di montaggio
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Materiale Polipropilene/Polietilene
Min. Operating Temperature (Metric) 5°C
Larghezza complessiva (sistema metrico) 6 mm
Tipo Valvola a tre vie
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm