Descrizione
- For cleaning, disinfecting, sterilizing, or storing laboratory cutlery
- Stable and hygienic
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 280 x 180 x 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Materiale | Metal |
| Larghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 gal. |
| Vedi altri risultati |