Learn More
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Codice prodotto. 15674444 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Grado:
Premium
Standard
Lunghezza (sistema imperiale):
4.5 in.
5 in.
5.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Grado Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15674444 Standard 5.5 in. Pezzo
15617175 Premium 4.5 in. Pezzo
15614454 Premium 5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15674444 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.70€
    18.64€ / pezzi 1
    Risparmia 3.06€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Select a fine serrated tip ranging in size from 4.5 to 12 in. (11.4 to 30.5cm) on the Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps.
Features:
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Thumb Forceps
Grado Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14 cm