Learn More
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Select a fine serrated tip ranging in size from 4.5 to 12 in. (11.4 to 30.5cm) on the Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps.
19.25€ - 48.25€
Codice del prodotto | Marca | Grado | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Grado | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15674444
|
Epredia™
6303 |
Standard | 5.5 in. |
19.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15617175
|
Epredia™
76301 |
Premium | 4.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15614454
|
Epredia™
76302 |
Premium | 5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Features:- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards