Learn More
Epredia™ Shandon™ Cell-Fixx™ Spray Fixative
Codice prodotto. 12687936 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12687936 6 x 50 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12687936 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6768326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.85€
    56.09€ / pezzi 6
    Risparmia 15.76€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Includes Carbowax™ solution, which coats the smear to maintain cellular detail Prevents air drying artifact and cell loss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Fixative Spray
Quantità 6 x 50 mL