Learn More
Epredia™ Shandon™ Colormark™ Plus Slides
Improve cellular adhesion with positively charged Epredia™ Shandon™ ColorMark™ Plus Slides.
125.00€ - 1005.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15394592
|
Epredia™
B9992010 |
White | 144/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12996139
|
Epredia™
B9992010AQCS |
Aqua | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12906149
|
Epredia™
B9992010BLCS |
Blue | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12916149
|
Epredia™
B9992010BOCS |
Burnt Orange | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12926149
|
Epredia™
B9992010GLCS |
Gold | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12936149
|
Epredia™
B9992010GRCS |
Green | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12946149
|
Epredia™
B9992010LVCS |
Lavender | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12946219
|
Epredia™
B9992010CS |
Pink | 144/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12956149
|
Epredia™
B9992010PKCS |
Pink | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12966149
|
Epredia™
B9992010RDCS |
Red | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12976149
|
Epredia™
B9992010TNCS |
Tan | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12986149
|
Epredia™
B9992010YWCS |
Yellow | 1440/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Available in a variety of colors.
Specifica
Glass | |
Microscope Slide |