Learn More
Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin
Codice prodotto. 12570017 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cryochrome Blue
Cryochrome Green
Cryochrome Pink
Cryochrome Sampler Colors
Cryochrome Yellow
Dimensione della confezione:
120mL
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
12570017 Cryochrome Sampler Colors pezzi 4
12533527 Cryochrome Blue pezzi 4
12560017 Cryochrome Yellow pezzi 4
12543527 Cryochrome Green 120mL
12580017 Cryochrome Pink pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12570017 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    94.81€ / pezzi 4
    Risparmia 28.19€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Support tissue for frozen sectioning with Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin.
  • Color codes frozen sections for easy identification and tracking
  • Four colors available: pink, blue, yellow, green
  • Formulated with physical characteristics identical to Cryomatrix™ embedding resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cryochrome Sampler Colors
Quantità 120mL