Learn More
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid
Codice prodotto. 12628346 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
120 mL
500 ml
1 gal.
Dimensione della confezione:
1L
4L
pezzi 125
pezzi 180
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12628346 20 mL pezzi 180
12638346 120 mL pezzi 125
12502716 500 ml 1L
15337908 1 gal. 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12628346 Fornitore Epredia™ N. del fornitore B9990802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    222.62€ / pezzi 180
    Risparmia 63.38€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allow for more accurate evaluation of cytological features with Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, which lyses RBCs and solubilizes proteins.
  • Pre-filled containers available
  • Ready-to-use, alcohol-based fluid
  • Compatible with immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Collection Fluid
Quantità 20 mL